Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCDC3F

Bide Pharmatech

1-(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone

Synonym(e):

1-[2,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanone

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C10H6O1F6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCDC3F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C10H6F6O/c1-5(17)7-3-2-6(9(11,12)13)4-8(7)10(14,15)16/h2-4H,1H3

Inchi Key

MHLYNSLYUWMONA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid or lump



Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen