Merck
BDPH9BCCDC4E
Bide Pharmatech
1-Ethyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Synonym(e):
1-ethyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCDC4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H6N4/c1-2-11-5-10-6(3-8)7(11)4-9/h5H,2H2,1H3
Inchi Key
RAFSTXGDSLCINC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)