Merck
BDPH9BCCDCE2
Bide Pharmatech
(4-(Phenanthren-9-yl)phenyl)boronic acid
Synonym(e):
(4-(phenanthren-9-yl)phenyl)boronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H15O2B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCDCE2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C20H15BO2/c22-21(23)16-11-9-14(10-12-16)20-13-15-5-1-2-6-17(15)18-7-3-4-8-19(18)20/h1-13,22-23H
Inchi Key
BRMXCUCHGKWTIO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)