Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCDD26 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O3/c1-12-6-5(7(11)13-2)10-4(8)3-9-6/h3H,1-2H3
Inchi Key
YWGAPWVOZUZZPK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 6-bromo-3-methoxypyrazine-2-carboxylate
signalword
Warning
hstatements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
