Merck
BDPH9BCCDEE0
Bide Pharmatech
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Synonym(e):
4-amino-3,5-difluorobenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5O2N1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.12
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCDEE0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H5F2NO2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Inchi Key
MJHZRTJMDQYAHN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow to yellow to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)