Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCE142

Bide Pharmatech

tert-Butyl (1-(2-aminoethyl)piperidin-4-yl)carbamate

Synonym(e):

tert-butyl 1-(2-aminoethyl)-4-piperidinylcarbamate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C12H25O2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.35
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE142 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C12H25N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)14-10-4-7-15(8-5-10)9-6-13/h10H,4-9,13H2,1-3H3,(H,14,16)

Inchi Key

OKJWSGAHIGPUIG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white powder or crystals



Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen