Merck
BDPH9BCCE1C8
Bide Pharmatech
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Synonym(e):
2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H6O2N3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.57
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
Inchi Key
GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
71-74C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)