Merck
BDPH9BCCE1EC
Bide Pharmatech
Methyl 2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)acetate hydrochloride
Synonym(e):
methyl 2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]acetate hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H16O4N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.66
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE1EC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H15NO4.ClH/c1-10-7(9)6-12-5-4-11-3-2-8;/h2-6,8H2,1H3;1H
Inchi Key
LJGPEQCMODSTPF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)