Merck
BDPH9BCCE350
Bide Pharmatech
5-Methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Synonym(e):
5-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H7N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.57
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE350 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C4H6N2.ClH/c1-4-2-3-5-6-4;/h2-3H,1H3,(H,5,6);1H
Inchi Key
WKFAAAYPBOLBKA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)