Merck
BDPH9BCCE38E
Bide Pharmatech
1-(5-Chloropyridin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Synonym(e):
1-(5-chloropyridin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H11N2Cl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.54
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE38E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H9ClN2.2ClH/c1-5(9)7-3-2-6(8)4-10-7;;/h2-5H,9H2,1H3;2*1H
Inchi Key
ZMXJVLOGPBMATF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)