Merck
BDPH9BCCE6EC
Bide Pharmatech
Methyl 2-(2-bromo-5-methoxyphenyl)acetate
Synonym(e):
methyl (2-bromo-5-methoxyphenyl)acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11O3Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE6EC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-13-8-3-4-9(11)7(5-8)6-10(12)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Inchi Key
IGZZCVJQEPJTNK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)