Merck
BDPH9BCCE7EB
Bide Pharmatech
1-Phenyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
Synonym(e):
1-phenyl-1H-benzimidazol-2-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H10O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE7EB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H10N2O/c16-13-14-11-8-4-5-9-12(11)15(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,14,16)
Inchi Key
OLMPQQPQSTVRPB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to Brown powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)