Merck
BDPH9BCCE81A
Bide Pharmatech
7-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Synonym(e):
7-bromo-5-fluoro-1H-indazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H4N2Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.02
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE81A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-6-2-5(9)1-4-3-10-11-7(4)6/h1-3H,(H,10,11)
Inchi Key
VZOXHKFHHCLLPN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)