Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCE88C

Bide Pharmatech

2-(2-(Trityloxy)ethoxy)ethyl methanesulfonate

Synonym(e):

2-(2-(trityloxy)ethoxy)ethyl methanesulfonate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Das Produkt BDPH9BCCE88C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C24H26O5S/c1-30(25,26)29-20-18-27-17-19-28-24(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16H,17-20H2,1H3

Inchi Key

ANIXWRGNISWFBY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid



Still not finding the right product?



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen