Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCE8B3

Bide Pharmatech

4-tert-Butyl 2-methyl morpholine-2,4-dicarboxylate

Synonym(e):

4-tert-butyl 2-methyl 2,4-morpholinedicarboxylate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H19O5N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.28
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE8B3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(14)12-5-6-16-8(7-12)9(13)15-4/h8H,5-7H2,1-4H3

Inchi Key

RZIYWKZWSSFEFI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid



Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen