Merck
BDPH9BCCEA22
Bide Pharmatech
4-Formyl-2,5-dimethoxybenzoic acid
Synonym(e):
4-formyl-2,5-dimethoxybenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCEA22 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H10O5/c1-14-8-4-7(10(12)13)9(15-2)3-6(8)5-11/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Inchi Key
LMINRADLQBBPIF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Formyl-2,5-dimethoxybenzoic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)