Merck
BDPH9BCCEC39
Bide Pharmatech
4-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Synonym(e):
4-(4-fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H15N1Cl1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.7
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCEC39 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H14FN.ClH/c12-11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-13-8-6-10;/h1-4,10,13H,5-8H2;1H
Inchi Key
ILPIXXSCUKTFGB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)