Fortfahren mit
BDPH9BCCED3D
Bide Pharmatech
tert-Butyl (4-oxo-4-phenylbutyl)carbamate
Synonym(e):
tert-butyl 4-oxo-4-phenylbutylcarbamate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H21O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.34
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(18)16-11-7-10-13(17)12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9H,7,10-11H2,1-3H3,(H,16,18)
Inchi Key
BAEFUAYRWLKGRC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)