Merck
BDPH9BCCEF3A
Bide Pharmatech
N,3-Dimethylbutan-2-amine
Synonym(e):
N,3-dimethyl-2-butanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H15N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCEF3A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H15N/c1-5(2)6(3)7-4/h5-7H,1-4H3
Inchi Key
LJLWVVCWBURGCC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,3-Dimethylbutan-2-amine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)