Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCF037

Bide Pharmatech

2-(Pyridin-2-ylmethyl)-4,5-dihydrooxazole

Synonym(e):

2-(pyridin-2-ylmethylene)oxazolidine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H10O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCF037 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C9H10N2O/c1-2-4-10-8(3-1)7-9-11-5-6-12-9/h1-4,7,11H,5-6H2

Inchi Key

LJSNDKCWHCIRQG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or viscous liquid or liquid



Still not finding the right product?




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen