Merck
BDPH9BCCF270
Bide Pharmatech
3-Iodo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Synonym(e):
3-iodo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6O1N1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.02
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H6INO/c1-8-4-2-3-5(7)6(8)9/h2-4H,1H3
Inchi Key
RMGDJLOUEQWPOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Iodo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)