Merck
BDPH9BCCF83A
Bide Pharmatech
1-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)-2-oxo-6,9,12,15-tetraoxa-3-azaoctadecan-18-oic acid
Synonym(e):
1-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)-2-oxo-6,9,12,15-tetraoxa-3-azaoctadecan-18-oic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C26H33O12N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
579.56
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCF83A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C26H33N3O12/c30-20-5-4-18(24(34)28-20)29-25(35)17-2-1-3-19(23(17)26(29)36)41-16-21(31)27-7-9-38-11-13-40-15-14-39-12-10-37-8-6-22(32)33/h1-3,18H,4-16H2,(H,27,31)(H,32,33)(H,28,30,34)
Inchi Key
NUQAHUZNPRLYKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)