Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCFA6C

Bide Pharmatech

Ethyl 2,5-dimethyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate

Synonym(e):

ethyl 2,5-dimethyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H15O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.22
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCFA6C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C9H15NO3/c1-4-13-9(12)10-6(2)5-8(11)7(10)3/h6-7H,4-5H2,1-3H3

Inchi Key

ZJGVVXFRRZRQPJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C



Still not finding the right product?



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen