Merck
BDPH9BCCFACE
Bide Pharmatech
(4-(Cyclohexylmethoxy)phenyl)boronic acid
Synonym(e):
4-(cyclohexylmethoxy)phenylboronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H19O3B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCFACE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H19BO3/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h6-9,11,15-16H,1-5,10H2
Inchi Key
KXOJKGOXRZMOBU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)