Merck
BDPH9BCCFC73
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-fluoro-1-methoxy-3-methylbenzene
Synonym(e):
5-bromo-2-fluoro-3-methylphenyl methyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8O1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.05
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCFC73 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-5-3-6(9)4-7(11-2)8(5)10/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
BNLXSNQTRFKATL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)