Merck
BDPH9BCCFCD5
Bide Pharmatech
AChE/BChE/MAO-B-IN-1
Synonym(e):
(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl hydrogen phenylcarbonimidate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H24O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.42
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C20H24N2O2/c23-20(21-19-9-5-2-6-10-19)24-16-18-11-13-22(14-12-18)15-17-7-3-1-4-8-17/h1-10,18H,11-16H2,(H,21,23)
Inchi Key
IKTRKOHDYGDICC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AChE/BChE/MAO-B-IN-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)