Merck
BDPH9BCCFF6E
Bide Pharmatech
4,4-Difluoro-1-methylpyrrolidin-3-ol
Synonym(e):
4,4-difluoro-1-methylpyrrolidin-3-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H9O1N1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCFF6E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H9F2NO/c1-8-2-4(9)5(6,7)3-8/h4,9H,2-3H2,1H3
Inchi Key
TYYKAQBZBXSNBA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or powder
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)