Merck
BDPH9BCCFFAE
Bide Pharmatech
1,3-Dibromo-5-iodo-2-methylbenzene
Synonym(e):
1,3-dibromo-5-iodo-2-methylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5Br2I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.83
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCFFAE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H5Br2I/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
KPJDQGNISKKJTK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dibromo-5-iodo-2-methylbenzene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)