Merck
BDPH9BCCFFBE
Bide Pharmatech
6-Butylbenzo[d]thiazol-2-amine
Synonym(e):
6-butyl-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H14N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.31
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H14N2S/c1-2-3-4-8-5-6-9-10(7-8)14-11(12)13-9/h5-7H,2-4H2,1H3,(H2,12,13)
Inchi Key
GFGBNISGCXRRGF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Butylbenzo[d]thiazol-2-amine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)