Merck
BDPH9BCD040A
Bide Pharmatech
Methyl 2-(4-bromo-2-methylphenyl)acetate
Synonym(e):
methyl (4-bromo-2-methylphenyl)acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD040A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7-5-9(11)4-3-8(7)6-10(12)13-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Inchi Key
FQVAIXVMXMXFKD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)