Merck
BDPH9BCD047E
Bide Pharmatech
1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydrophthalazine
Synonym(e):
1,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydrophthalazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8N2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD047E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)12-11-7/h1-4H2
Inchi Key
KLFNXIXNWZZRLE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)