Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD0498 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-2-13-8-5-6(9(11)12)3-4-7(8)10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
KTBJPOSCZHJGRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-3-ethoxybenzoic acid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
