Merck
BDPH9BCD0759
Bide Pharmatech
6-Hydroxy-2-isopropylpyrimidin-4(3H)-one
Synonym(e):
6-hydroxy-2-isopropyl-4(3H)-pyrimidinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H10O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.17
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-4(2)7-8-5(10)3-6(11)9-7/h3H2,1-2H3,(H,8,10)(H,9,11)
Inchi Key
HIBXYOIDNLIJCW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)