Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD096D

Bide Pharmatech

3-(1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethyl)benzoic acid

Synonym(e):

3-{1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}benzoic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C14H19O4N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.31
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD096D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C14H19NO4/c1-9(15-13(18)19-14(2,3)4)10-6-5-7-11(8-10)12(16)17/h5-9H,1-4H3,(H,15,18)(H,16,17)

Inchi Key

JWYITCUSPYOBSX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

90%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white powder or crystals



Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen