Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD0AFC

Bide Pharmatech

5-(Dimethoxymethyl)picolinaldehyde

Synonym(e):

5-(dimethoxymethyl)picolinaldehyde

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H11O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD0AFC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C9H11NO3/c1-12-9(13-2)7-3-4-8(6-11)10-5-7/h3-6,9H,1-2H3

Inchi Key

YEQACLFUKXYKLF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 5-(Dimethoxymethyl)picolinaldehyde



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen