Merck
BDPH9BCD0CB4
Bide Pharmatech
3,5-Dibromo-4-iodopyridine
Synonym(e):
3,5-dibromo-4-iodopyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H2N1Br2I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.79
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD0CB4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H2Br2IN/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H
Inchi Key
QEGNZPFIIRTNBJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dibromo-4-iodopyridine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)