Merck
BDPH9BCD0DBE
Bide Pharmatech
5-(Dimethylamino)-5-oxopentanoic acid
Synonym(e):
5-(dimethylamino)-5-oxopentanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H13O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD0DBE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-8(2)6(9)4-3-5-7(10)11/h3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
Inchi Key
IFPUIUKCHWNXJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)