Merck
BDPH9BCD1198
Bide Pharmatech
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Synonym(e):
2,3-dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H3O1Cl2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.01
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD1198 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3O/c9-6-2-1-5(8(11,12)13)4(3-14)7(6)10/h1-3H
Inchi Key
QCYGNWQELPOXBL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)