Merck
BDPH9BCD14C6
Bide Pharmatech
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline dihydrochloride
Synonym(e):
3-(aminomethyl)-N,N-dimethylaniline dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H16N2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD14C6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H14N2.2ClH/c1-11(2)9-5-3-4-8(6-9)7-10;;/h3-6H,7,10H2,1-2H3;2*1H
Inchi Key
XLIFGAUVIRBRMB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)