Merck
BDPH9BCD1647
Bide Pharmatech
2-(5-Nitro-1H-indol-3-yl)acetic acid
Synonym(e):
(5-nitro-1H-indol-3-yl)acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H8O4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD1647 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Inchi Code
1S/C10H8N2O4/c13-10(14)3-6-5-11-9-2-1-7(12(15)16)4-8(6)9/h1-2,4-5,11H,3H2,(H,13,14)
Inchi Key
VDGWJLCMLXSEPW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)