Merck
BDPH9BCD16EC
Bide Pharmatech
2-Cyano-N-(prop-2-yn-1-yl)acetamide
Synonym(e):
2-cyano-N-(2-propynyl)acetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD16EC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H6N2O/c1-2-5-8-6(9)3-4-7/h1H,3,5H2,(H,8,9)
Inchi Key
UWMHFSKISKQAEA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)