Merck
BDPH9BCD17DA
Bide Pharmatech
3-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzoic acid
Synonym(e):
3-chloro-5-(difluoromethoxy)benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5O3Cl1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.58
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD17DA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O3/c9-5-1-4(7(12)13)2-6(3-5)14-8(10)11/h1-3,8H,(H,12,13)
Inchi Key
WOQULMFOHBBORM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)