Merck
BDPH9BCD187F
Bide Pharmatech
4-(4-Bromophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Synonym(e):
4-(4-bromophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O1N3Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.09
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD187F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8BrN3O/c1-12-9(14)13(6-11-12)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6H,1H3
Inchi Key
HCQKRWOQZCZJGS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)