Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD194F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O/c10-7-3-4-8(11-6-7)12-5-1-2-9(12)13/h3-4,6H,1-2,5H2
Inchi Key
BZJQQRCFYKSQKX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(5-Bromopyridin-2-yl)pyrrolidin-2-one
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
