Merck
BDPH9BCD19F2
Bide Pharmatech
2-Iminothiolane hydrochloride
Synonym(e):
dihydro-2(3H)-thiophenimine hydrochloride
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H8N1Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.63
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h2H,1,3,5H2;1H
Inchi Key
HIQWKSAWCPDJSL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Iminothiolane hydrochloride
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)