Merck
BDPH9BCD1A2A
Bide Pharmatech
3-Amino-4-methylpicolinonitrile
Synonym(e):
3-amino-4-methyl-2-pyridinecarbonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD1A2A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-5-2-3-10-6(4-8)7(5)9/h2-3H,9H2,1H3
Inchi Key
PPCUMFOTLCXWPC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Amino-4-methylpicolinonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)