Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD1B8F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H11NO4/c15-12-8-4-7-11(13(16)17)14(12)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Inchi Key
CIUDQXNWTGQYIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Benzyloxy)-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
