Merck
BDPH9BCD1C09
Bide Pharmatech
2-(Methylthio)pyrido[4,3-d]pyrimidin-5(6H)-one
Synonym(e):
2-(methylsulfanyl)pyrido[4,3-d]pyrimidin-5(6H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O1N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.23
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD1C09 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H7N3OS/c1-13-8-10-4-5-6(11-8)2-3-9-7(5)12/h2-4H,1H3,(H,9,12)
Inchi Key
XOFAOHNADNLNSI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)