Merck
BDPH9BCD1CCD
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Synonym(e):
4-chloro-6-methoxy-1-indanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H9O2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.63
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD1CCD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-13-6-4-8-7(9(11)5-6)2-3-10(8)12/h4-5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
AXWJUEOGJHUJMW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)