Merck
BDPH9BCD234A
Bide Pharmatech
Hexadecane
Synonym(e):
hexadecane
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H34
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.45
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Inchi Key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to white Liquid or Solid
Melting Point
18C at mmHg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecane
Signalwort
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)